Learn More
3-Methoxyphenylaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-Methoxyphenylacetone is employed in the preparation of optically active cyanohydrins. It is also used in the synthesis of central nervous system (CNS) active compounds. Further, it plays an important role in the preparation of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxyphenylaceton wird bei der Herstellung von optisch aktiven Cyanohydrinen eingesetzt. Es wird auch bei der Synthese von aktiven Verbindungen des Zentralnervensystems (ZNS) verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von 4-Amino-3Methoxyprpiophenon.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
3-Methoxyphenylaceton wird bei der Herstellung von optisch aktiven Cyanohydrinen eingesetzt. Es wird auch bei der Synthese von aktiven Verbindungen des Zentralnervensystems (ZNS) verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von 4-Amino-3Methoxyprpiophenon.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxyphenylacetone |
Dichte | 1.078 |
Siedepunkt | 258°C to 260°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.5252 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2044357 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with dimethyl sulfoxide. |
Formelmasse | 164.2 |
Reinheit (%) | 97% |