Learn More
3-Methoxithiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Description
3-Methoxythiophenol is used in the preparation of allenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxithiophenol wird bei der Herstellung von Allenen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Methanol, Benzol, Hexan, Toluol und Dichlormethan.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Methoxithiophenol wird bei der Herstellung von Allenen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Methanol, Benzol, Hexan, Toluol und Dichlormethan.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spécification
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxythiophenol |
Dichte | 1.136 |
Siedepunkt | 225°C to 227°C |
Flammpunkt | 96°C (204°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.5865 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2041496 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in methanol,benzene,hexane,toluene and dichloromethane. |
Afficher plus |