Learn More
3-Methoxytyramine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451576
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451576 500 mg 500 Milligramm
16431029 1 g 1 Gramm
16419855 250 mg 250 Milligramm
16414926 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16451576 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103638
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).
3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxytyramine hydrochloride
CAS 1477-68-5
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H14ClNO2
Menge 500 mg
Synonym 3-O-methyl Dopamine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=C(O)C=CC(CCN)=C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 203.67
Formelmasse 203.67
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation