Learn More
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
71.34 EUR gültig bis 2023-09-23
Benutzen Sie den Promotions-Code "21498" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21498
3069-25-8
C7H19NO3Si
193.32
MFCD00048021
DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N
n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27
76480
N-methyl-3-trimethoxysilylpropan-1-amin
CNCCC[Si](OC)(OC)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21498
3069-25-8
C7H19NO3Si
193.32
MFCD00048021
DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N
n-methylaminopropyltrimethoxysilane, n-methyl-3-trimethoxysilyl propan-1-amine, trimethoxy 3-methylamino propyl silane, 1-propanamine, n-methyl-3-trimethoxysilyl, n-methyl-3-trimethoxysilyl propylamine, n-methyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-methylaminopropyl-trimethoxysilane, methyl 3-trimethoxysilyl propyl amine, n-methyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, acmc-20ak27
76480
N-methyl-3-trimethoxysilylpropan-1-amin
CNCCC[Si](OC)(OC)OC
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane is used as coupling agent, adhesion promoters
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilan wird als Kopplungsmittel, Adhäsionsförderer verwendet
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Siedepunkt 106°C (30mmHg)
Chemischer Name oder Material (3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane
Menge 25 g
Beilstein 2072720
Flammpunkt 82°C (179°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 193.32
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.419
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.978