Learn More
3-Methylcatechol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Used in organic synthesis. Used for the synthesis of antibacterial agent, antioxidants, As a polymer inhibitor, stabilizer, flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der organischen Synthese verwendet. Wird für die Synthese von antibakteriellen Mitteln, Antioxidantien, als Polymer-Inhibitor, Stabilisator, Aroma verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Wird in der organischen Synthese verwendet. Wird für die Synthese von antibakteriellen Mitteln, Antioxidantien, als Polymer-Inhibitor, Stabilisator, Aroma verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylcatechol |
Schmelzpunkt | 62°C to 68°C |
Siedepunkt | 241°C |
Flammpunkt | 140°C (284°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 774602 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 124.14 |
Reinheit (%) | 98% |