Learn More
3-(Methylthio)propionic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404596
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16404596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16404596 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101401
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)propionic acid
CAS 646-01-5
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H8O2S
Synonym 3-Methylsulfanylpropionic acid
Löslichkeitsinformationen H2O : 25 mg/mL (208.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCSC
Molekulargewicht (g/mol) 120.17
Menge 100 mg
Formelmasse 120.17
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death