Learn More
3-Nitro-L-tyrosine, MedChemExpress
Beschreibung
3-Nitro-L-tyrosine is a biomarker of nitrogen free radical species modified proteins in systemic autoimmunogenic conditions.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Nitro-L-tyrosine |
| CAS | 621-44-3 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C9H10N2O5 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 5 mg/mL (22.11 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC([N+]([O-])=O)=C(C=C1)O)C(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.19 |
| Formelmasse | 226.19 |
| Mehr anzeigen |