Learn More
Thermo Scientific™ Voll gerahmte 384-Well-PCR-Platten
Reduzieren Sie die Variabilität zwischen den Wells mit 384-Well PCR-Platten mit hohem Rand mit dünnen Wänden für eine effiziente Wärmeübertragung und Kompatibilität mit den meisten bekannten Thermocyclern.
Marke: Thermo Scientific™ AB1384G
165.14 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
384-Well-PCR-Platten mit Stehrand sind dünnwandig für eine effiziente Wärmeübertragung und mit den meisten wichtigen Thermocyclern kompatibel.
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Gleichmäßige, dünne Well-Wände ermöglichen eine maximale und beständige Wärmeübertragung für eine gleichbleibend hohe Leistung aus jeder Probe.
- SBS-Stellfläche
- 40 μl maximales Well-Volumen, 25 μl Arbeitsvolumen
- Abgeschrägte Ecke: A24
Branchenführende Fertigungs- und QK-Tests für höchste Produktzuverlässigkeit:
- Hergestellt für Reinräume – Zur Vermeidung von Partikeln und biologischen Kontaminanten, die molekularbiologische Anwendungen beeinträchtigen können
- Spezialpolymer für medizinische Anwendungen – Spezialpolymer ist äußerst unbeweglich und beeinträchtigt die PCR-Reaktionskomponenten nicht
- Integritätstests – Jede Kavität jeder Platte wird mit Hilfe einer elektrostatischen Locherkennung einer Sichtprüfung unterzogen und getestet
- PCR Functional Assays – Produkte werden in PCR-Assays getestet, um saubere Negativkontrollen und konsistente technische Replikate zu überprüfen
- Verdunstungstests – Proben von jeder Charge durchlaufen PCR-Zyklustests, um die Dichtleistung zu prüfen
- Biologische Tests – Alle Chargen werden biologisch getestet, um sicherzustellen, dass sie frei von RNase, DNase und DNA sind
Formatoptionen:
Platten mit Barcode
- Mit zwei Barcodes nach Industriestandard 128, die sorgfältig entwickelt und positioniert wurden, um Kompatibilität mit allen gängigen Barcode-Lesegeräten zu gewährleisten
- Die Codes sind zufällig und jeder Barcode enthält auch ein vom Menschen lesbares Format
- Große Temperaturtoleranz (-196 °C bis +120 °C)
- Proprietäre Beschichtung für hervorragende Kratzfestigkeit
- Präzise Größenbestimmung und Platzierung für zuverlässiges Scannen
- Kundenspezifische Strichcodes sind auf Anfrage erhältlich
Weiße Platten
- Speziell für qPCR
- Reflektieren deutlich mehr Signale als herkömmliche transparente Platten, sodass selbst die niedrigsten Fluoreszenzwerte erkannt werden
- Konsistente Signalreflexe – Die opaken Well-Wände verhindern, dass das Signal zum Cyclerblock fließt, wo es uneinheitlich reflektiert oder absorbiert werden kann, wodurch Schwankungen im Cyclerblock Ihre qPCR-Daten nicht beeinträchtigen
Farbige Platten
- Hervorragend geeignet für Probenorganisation und -verfolgung
- Erhältlich in fünf auffälligen Farben: Blau, grün, violett, rot und gelb
Kompatibel mit:
Versiegelungsoptionen: Klebeversiegelung, Heißversiegelung.
Empfohlen für:
PCR; qPCR / Real-Time PCR
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
16 x 24 | |
384 | |
Standard |
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase, DNase und Endotoxinen. | |
ABgene 384-Well PCR-Platte, mit Stehrand, Standard | |
Grün | |
25 μl | |
Grün |