Learn More
Thermo Scientific™ Voll gerahmte 384-Well-PCR-Platten
Reduzieren Sie die Variabilität zwischen den Wells mit 384-Well PCR-Platten mit hohem Rand mit dünnen Wänden für eine effiziente Wärmeübertragung und Kompatibilität mit den meisten bekannten Thermocyclern.
279.00 € - 363.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase, DNase und Endotoxinen. |
---|---|
Format | Standard |
Array | 16 x 24 |
Anzahl Wells | 384 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 25 μl |
Produktcode | Marke | Farbe | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10042103
|
Thermo Scientific™
AB1384G |
Grün | Kein Barcode |
359.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10082243
|
Thermo Scientific™
AB1384Y |
Gelb | Kein Barcode |
363.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12164142
|
Thermo Scientific™
TF0384 |
Naturfarben |
279.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12642495
|
Thermo Scientific™
AB1384P |
Violett | Kein Barcode |
359.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
384-Well-PCR-Platten mit Stehrand sind dünnwandig für eine effiziente Wärmeübertragung und mit den meisten wichtigen Thermocyclern kompatibel.
Besondere Eigenschaften
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Gleichmäßige, dünne Well-Wände ermöglichen eine maximale und beständige Wärmeübertragung für eine gleichbleibend hohe Leistung aus jeder Probe.
- SBS-Stellfläche
- 40 µl maximales Well-Volumen, 25 µl Arbeitsvolumen
- Abgeschrägte Ecke: A24
Spezifikation
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase, DNase und Endotoxinen. | |
16 x 24 | |
25 μl |
Standard | |
384 |