Learn More
4,4'-Dimethoxybenzil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461019
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16461019 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 16461019
Marke: Medchem Express HY103610
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress 4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethoxybenzil
CAS 1226-42-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H14O4
Menge 1 g
Synonym p-Anisil
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (184.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)C(C2=CC=C(OC)C=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 270.28
Formelmasse 270.28
Reinheit (%) 99.3%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death