Learn More
4-[4-(tert-Butyl)-1,3-thiazol-2 -yl]Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10663593
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
175202-78-5
C14H15NOS
245.34
MFCD00084914
IIKIVYFYAIKVBC-UHFFFAOYSA-N
4-4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-1,1-dimethylethyl-2-thiazolyl, 4-tert-butyl-2-4-formylphenyl thiazole, 4-4-tert-butyl-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-4-tert-butylthiazol-2-yl benzaldehyde, 4-4-tert-butyl thiazol-2-yl benzaldehyde
2778859
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyd
CC(C)(C)C1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
175202-78-5
C14H15NOS
245.34
MFCD00084914
IIKIVYFYAIKVBC-UHFFFAOYSA-N
4-4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-1,1-dimethylethyl-2-thiazolyl, 4-tert-butyl-2-4-formylphenyl thiazole, 4-4-tert-butyl-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-4-tert-butylthiazol-2-yl benzaldehyde, 4-4-tert-butyl thiazol-2-yl benzaldehyde
2778859
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyd
CC(C)(C)C1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Chemischer Name oder Material 4-[4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-yl]benzaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 245.34
Reinheit (%) 97%