Learn More
4,6-Diaminoresorcinol-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10663572
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
16523-31-2
C6H8N2O2·2HCl
213.06
MFCD00143239
KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
4,6-diaminoresorcinol dihydrochloride, 4,6-diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride, 4,6-diaminoresorcinol 2hcl, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, dihydrochloride, 4,6-diamino resorcinol dihydrochloride, 4,6-diamino-benzene-1,3-diol 2hcl salt, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, hydrochloride 1:2, 4,6-bis azanyl benzene-1,3-diol dihydrochloride, pubchem20873, acmc-1c78d
2733648
4,6-Diaminobenzol-1,3-Diol;dihydrochlorid
C1=C(C(=CC(=C1N)O)O)N.Cl.Cl
16523-31-2
C6H8N2O2·2HCl
213.06
MFCD00143239
KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
4,6-diaminoresorcinol dihydrochloride, 4,6-diaminobenzene-1,3-diol dihydrochloride, 4,6-diaminoresorcinol 2hcl, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, dihydrochloride, 4,6-diamino resorcinol dihydrochloride, 4,6-diamino-benzene-1,3-diol 2hcl salt, 1,3-benzenediol, 4,6-diamino-, hydrochloride 1:2, 4,6-bis azanyl benzene-1,3-diol dihydrochloride, pubchem20873, acmc-1c78d
2733648
4,6-Diaminobenzol-1,3-Diol;dihydrochlorid
C1=C(C(=CC(=C1N)O)O)N.Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 13,I,317
Formelmasse 213.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.