Learn More
4-Amino-3-Fluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028762
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
63069-50-1
C7H5FN2
136.129
MFCD00055559
RLMBRRQWBTWGMB-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluorobenzenecarbonitrile, 4-amino-3-fluoro-benzonitrile, pubchem4638, 4-cyano-2-fluoro-aniline, acmc-1bc36, ksc494c4h, 3-fluoro-4-aminobenzonitrile;4-amino-3-fluorobenzonitrile
2756431
4-amino-3-Fluorbenzonitril
C1=CC(=C(C=C1C#N)F)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
63069-50-1
C7H5FN2
136.129
MFCD00055559
RLMBRRQWBTWGMB-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluorobenzenecarbonitrile, 4-amino-3-fluoro-benzonitrile, pubchem4638, 4-cyano-2-fluoro-aniline, acmc-1bc36, ksc494c4h, 3-fluoro-4-aminobenzonitrile;4-amino-3-fluorobenzonitrile
2756431
4-amino-3-Fluorbenzonitril
C1=CC(=C(C=C1C#N)F)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 87°C to 90°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 136.13
Reinheit (%) 99%