Learn More
4-Amino-3-Hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid is used in the preparation of various pharmaceutical compounds such as sphingosine kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-3-Hydroxybenzoesäure wird bei der Herstellung verschiedener pharmazeutischer Verbindungen wie Sphingosinkinase-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und aqösem Ethanol, Wasser (teilweise mischbar)
Hinweise
Bei 4 °C.. Lagern Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Amino-3-Hydroxybenzoesäure wird bei der Herstellung verschiedener pharmazeutischer Verbindungen wie Sphingosinkinase-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und aqösem Ethanol, Wasser (teilweise mischbar)
Hinweise
Bei 4 °C.. Lagern Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | ∼215°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 509859 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,and aqeous ethanol,water (Partly miscible) |
Formelmasse | 153.14 |
Reinheit (%) | 98% |