Learn More
4-Aminophenylsulfon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-58374
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
80-08-0
C12H12N2O2S
248.3
MFCD00007887
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
2955
CHEBI:4325
4-(4-Aminophenyl)sulfonylanilin
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
80-08-0
C12H12N2O2S
248.3
MFCD00007887
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
2955
CHEBI:4325
4-(4-Aminophenyl)sulfonylanilin
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenyl sulfone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 173°C to 178°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2NC6H4)2SO2
Menge 5 g
Beilstein 13, 536
Merck Index 15, 2822
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted hydrochloric acid,soluble in alcohol,methanol and acetone
Formelmasse 248.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenyl sulfone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /