Learn More
4-Benzylphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Benzylphenylacetonitrile |
Schmelzpunkt | 34°C to 37°C |
Siedepunkt | 145°C to 150°C (0.05 mmHg) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 3258509 |
Formelmasse | 207.28 |
Reinheit (%) | 97% |