Learn More
4-Brom-2-(Trifluormethoxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol are the basic building blocks numerous pharmaceutical drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2-(Trifluormethoxy)phenole sind die grundlegenden Bausteine zahlreicher pharmazeutischer Arzneimittel.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Brom-2-(Trifluormethoxy)phenole sind die grundlegenden Bausteine zahlreicher pharmazeutischer Arzneimittel.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol |
Schmelzpunkt | 51°C to 55°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 257.01 |
Reinheit (%) | 98% |