Learn More
4-Brombenzylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11414253
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
589-15-1
C7H6Br2
249.933
MFCD00000179
YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
68527
1-Brom-4-(brommethyl)Benzol
C1=CC(=CC=C1CBr)Br
589-15-1
C7H6Br2
249.933
MFCD00000179
YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
68527
1-Brom-4-(brommethyl)Benzol
C1=CC(=CC=C1CBr)Br
4-Bromobenzyl bromide is used to prepare a 20-member aminomethyl-substituted biaryl library via sequential N-alkylation of various amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombenzylbromid wird verwendet, um eine 20-gliedrige aminomethyl-substituierte Biaryl-Bibliothek über sequenzielle N-Alkylierung verschiedener Amine vorzubereiten.
Löslichkeit
Leicht löslich in heißem Alkohol, Äther, Kohlenstoff-Disulfid, Benzol und Eisessig. Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzyl bromide
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Siedepunkt 115°C to 124°C (12 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 606498
Merck Index 14,1409
Löslichkeitsinformationen Easily soluble in hot alcohol,ether,carbon disulfide,benzene and glacial acetic acid. Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 249.94
Reinheit (%) ≥98%