Learn More
4-Brombenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045651
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
589-17-3
C7H6BrCl
205.48
MFCD00040867
BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-chloromethyl benzene, 4-bromobenzyl chloride, p-bromobenzyl chloride, 4-bromobenzylchloride, 4-bromo-alpha-chlorotoluene, benzene, 1-bromo-4-chloromethyl, ccris 5105, p-bromo-alpha-chlorotoluene, pubchem2478, 4-bromo-benzylchloride
68528
1-Brom-4-(Chlormethyl)Benzol
ClCC1=CC=C(Br)C=C1
589-17-3
C7H6BrCl
205.48
MFCD00040867
BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-chloromethyl benzene, 4-bromobenzyl chloride, p-bromobenzyl chloride, 4-bromobenzylchloride, 4-bromo-alpha-chlorotoluene, benzene, 1-bromo-4-chloromethyl, ccris 5105, p-bromo-alpha-chlorotoluene, pubchem2478, 4-bromo-benzylchloride
68528
1-Brom-4-(Chlormethyl)Benzol
ClCC1=CC=C(Br)C=C1
4-Bromobenzyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombenzylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzyl chloride
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Siedepunkt 106°C to 107°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 6123220
Merck Index 14,1410
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 205.49
Reinheit (%) 97%