Learn More
4-Bromstyrol, Stabilisiert 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10071820
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
2039-82-9
C8H7Br
183.05
MFCD00000110
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
16263
1-Brom-4-Ethenylbenzol
BrC1=CC=C(C=C)C=C1
2039-82-9
C8H7Br
183.05
MFCD00000110
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
16263
1-Brom-4-Ethenylbenzol
BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromostyrene
Schmelzpunkt 4.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 88.0°C to 89.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHC6H4Br
Brechungsindex 1.5930 to 1.5950
Menge 25 mL
Beilstein 05,II,367
Relative Dichte 1.4
Stabilisator 100 to 500ppm 4-tert.-butylcatechol
Formelmasse 183.05
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromostyrene, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.