missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Butylresorcinol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16410477
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16410477 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16410477 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107369

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 4-Butylresorcinol is a phenol derivative which can inhibit tyrosinase with IC50 of 11.27 μM.

4-Butylresorcinol is a phenol derivative which can inhibit tyrosinase with IC50 of 11.27 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Butylresorcinol
CAS 18979-61-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H14O2
Menge 50 mg
Synonym Butylresorcinol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (902.42 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC1=C(C=C(O)C=C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98.23%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.