Learn More
4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
49.12 € - 193.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1169870-80-7
Summenformel C8H6ClFO3
Molekulargewicht (g/mol) 204.58
MDL-Nummer MFCD19687204
InChI-Schlüssel ODAJPJWSLSBLLM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 57782418
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Fluor-3-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(C(O)=O)=C1F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15405907
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33114.03
1g
49.12 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 03-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15415907
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33114.06
5g
193.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 03-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1169870-80-7
204.58
ODAJPJWSLSBLLM-UHFFFAOYSA-N
4-Chlor-2-Fluor-3-methoxybenzoesäure
C8H6ClFO3
MFCD19687204
57782418
COC1=C(Cl)C=CC(C(O)=O)=C1F
Spezifikation
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
C8H6ClFO3
1g
COC1=C(Cl)C=CC(C(O)=O)=C1F
204.58
204.59
97%
1169870-80-7
MFCD19687204
ODAJPJWSLSBLLM-UHFFFAOYSA-N
4-Chlor-2-Fluor-3-methoxybenzoesäure
57782418
Fest