Learn More
4-Chlor-3-methoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030386
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13726-14-2
C7H8ClNO
157.60
MFCD00672967
LNKBDFVSILQKSI-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-methoxyphenylamine, 4-chloro-m-anisidine, 2-chloro-5-aminoanisole, 5-amino-2-chloroanisole, 4-chloro-3-methoxy aniline, 4-chloro-3-methoxy-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-methoxy, pubchem3659, acmc-1chua
13103692
4-Chlor-3-methoxyanilin
COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13726-14-2
C7H8ClNO
157.60
MFCD00672967
LNKBDFVSILQKSI-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-methoxyphenylamine, 4-chloro-m-anisidine, 2-chloro-5-aminoanisole, 5-amino-2-chloroanisole, 4-chloro-3-methoxy aniline, 4-chloro-3-methoxy-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-methoxy, pubchem3659, acmc-1chua
13103692
4-Chlor-3-methoxyanilin
COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methoxyaniline
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Geruch Characteristic
Menge 1 g
UN-Nummer UN2233
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 98%