missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4-Chlorobenzyl alcohol acts as a reagent for the protection of carboxyl groups as their 4-chlorobenzyl esters, more stable to acid than the corresponding benzyl esters. It is used as solvent in paint stripper and waterborne coatings. It acts as curing agent. It is also used in pharmaceuticals, cosmetics, preservatives, and flavoring & fragrance agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorbenzylalkohol dient als Reagenz zum Schutz von Carboxylgruppen als deren 4-Chlorbenzylester, der stabiler ist als die entsprechenden Benzylester. Es wird als Lösungsmittel in Farbentfernern und wasserbasierten Beschichtungen verwendet. Es dient als Härtemittel. Es wird auch in Pharmazeutika, Kosmetika, Konservierungsstoffen und Aroma- & Duftstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.5 mg/ml bei 20 °C) und Methanol.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
4-Chlorbenzylalkohol dient als Reagenz zum Schutz von Carboxylgruppen als deren 4-Chlorbenzylester, der stabiler ist als die entsprechenden Benzylester. Es wird als Lösungsmittel in Farbentfernern und wasserbasierten Beschichtungen verwendet. Es dient als Härtemittel. Es wird auch in Pharmazeutika, Kosmetika, Konservierungsstoffen und Aroma- & Duftstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.5 mg/ml bei 20 °C) und Methanol.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobenzyl alcohol |
Schmelzpunkt | 68°C to 72°C |
Siedepunkt | 234°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 636502 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2.5mg/ml at 20°C),and methanol. |
Formelmasse | 142.59 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'