Learn More
4-Chlorosalicylic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449386
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16449386 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16449386 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW016867
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 4-Chlorosalicylic acid is a pharmaceutical intermediate. Inhibits monophenolase and diphenolase activity with IC50s of 1.89 mM and 1.10 mM. Potent antimicrobial activity. Against E. coli with the MIC of 250 μg/mL and with the MBC of 500 μg/mL.
4-Chlorosalicylic acid is a pharmaceutical intermediate. Inhibits monophenolase and diphenolase activity with IC50s of 1.89 mM and 1.10 mM. Potent antimicrobial activity. Against E. coli with the MIC of 250 μg/mL and with the MBC of 500 μg/mL.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorosalicylic acid
CAS 5106-98-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H5ClO3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (579.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C1=CC(=CC(=C1C(O)=O)O)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 172.56
Formelmasse 172.56
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation