Learn More
4-Cyano-4'-n-Hexylbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
41122-70-7
C19H21N
263.384
MFCD00075144
VADSDVGLFDVIMG-UHFFFAOYSA-N
4-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-cyano-4'-hexylbiphenyl, 4'-hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-n-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexylbiphenyl-4-carbonitrile, ccris 6044, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexyl, 4-4-hexylphenyl benzonitrile
38764
4-(4-hexylphenyl)benzonitril
CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
41122-70-7
C19H21N
263.384
MFCD00075144
VADSDVGLFDVIMG-UHFFFAOYSA-N
4-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-cyano-4'-hexylbiphenyl, 4'-hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-n-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexylbiphenyl-4-carbonitrile, ccris 6044, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexyl, 4-4-hexylphenyl benzonitrile
38764
4-(4-hexylphenyl)benzonitril
CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Cyano-4′-n-Hexylbiphenyl wird als wichtiger Rohstoff und wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es wird auch als Flüssigkristallmonomer verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (3.2E-5 g/l) (25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4'-n-hexylbiphenyl
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (3.2E-5g/L) (25°C).
Formelmasse 263.38
Reinheit (%) 97%