Learn More
4-Dimethylamino-2-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde is used to produce 2,6-Dichloro-N'-(4-dimethylamino-2-methoxy-benzylidene)-benzene-1,4-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyd wird zur Herstellung von 2,6-Dichloro-N′-(4-dimethylamino-2-methoxy-benzyliden)-benzol-1,4-diamin verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich 0.32 g/l bei 25 °C.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyd wird zur Herstellung von 2,6-Dichloro-N′-(4-dimethylamino-2-methoxy-benzyliden)-benzol-1,4-diamin verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich 0.32 g/l bei 25 °C.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde |
Schmelzpunkt | 58°C to 60°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2719181 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Synonym | 4-dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-dimethylaminobenzaldehyde, 4-dimethylamino-2-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-methoxy, 2-methoxy-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde,4-dimethylamino-2-methoxy, 2-methoxy-4-n,n-dimethylamino benzaldehyde |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble 0.32g/L at 25°C. |
Formelmasse | 179.22 |
Reinheit (%) | 98% |