Learn More
4-Fluor-2-Nitrotoluol, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 10001090
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
446-10-6
C7H6FNO2
155.13
MFCD00007200
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
67965
4-Fluor-1-Methyl-2-Nitrobenzol
CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
446-10-6
C7H6FNO2
155.13
MFCD00007200
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
67965
4-Fluor-1-Methyl-2-Nitrobenzol
CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitrotoluene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 27°C
Farbe Bernsteinfarben bis gelb
Siedepunkt 138°C to 139°C (83.0 mmHg)
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)F
Brechungsindex 1.5218 to 1.5238
Menge 10 g
Beilstein 05, I, 161
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-2-nitrotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.