Learn More
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)phenylacetonitril, 97 %
Catalog Number p-7052508
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1323966-14-8
C9H5F4NO
219.139
MFCD19687176
BMLRJRAUOHQFRW-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
66523592
2-[4-fluor-2-(trifluormethoxy)phenyl]acetonitril
C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1323966-14-8
C9H5F4NO
219.139
MFCD19687176
BMLRJRAUOHQFRW-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
66523592
2-[4-fluor-2-(trifluormethoxy)phenyl]acetonitril
C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CC#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 219.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig