Learn More
4-Fluor-2-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11478926
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
393-39-5
C7H5F4N
179.12
MFCD00007831
LRCQLCWUUBSUOY-UHFFFAOYSA-N
67853
4-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
393-39-5
C7H5F4N
179.12
MFCD00007831
LRCQLCWUUBSUOY-UHFFFAOYSA-N
67853
4-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Dichte 1.38
Siedepunkt 70°C to 71°C (18 mmHg)
Flammpunkt 72°C (161°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.463
Menge 2 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2098758
Synonym 2-amino-5-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl aniline, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluidine, alpha, 2-amino-5-fluoro benzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-o-toluidine, benzenamine,4-fluoro-2-trifluoromethyl
Formelmasse 179.12
Reinheit (%) 97%