Learn More
4-Fluor-3-Hydroxybenzoesäure, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 11905011
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
51446-31-2
C7H4FO3
155.11
MFCD00269641
QATKOZUHTGAWMG-UHFFFAOYSA-M
benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy, 4-fluoro-3-hydroxybenzoicacid, 4-fluoro-3-hydroxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, pubchem3494, ksc497o4f, 3-hydroxy-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy benzoic acid, timtec-bb sbb008505, buttpark 34\01-10
593635
4-fluoro-3-hydroxybenzoate
OC1=CC(=CC=C1F)C([O-])=O
51446-31-2
C7H4FO3
155.11
MFCD00269641
QATKOZUHTGAWMG-UHFFFAOYSA-M
benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy, 4-fluoro-3-hydroxybenzoicacid, 4-fluoro-3-hydroxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, pubchem3494, ksc497o4f, 3-hydroxy-4-fluoro-benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy benzoic acid, timtec-bb sbb008505, buttpark 34\01-10
593635
4-fluoro-3-hydroxybenzoate
OC1=CC(=CC=C1F)C([O-])=O
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 215.0°C to 217.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.