Learn More
4-Fluoroanilin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-134242
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
371-40-4
C6H6FN
111.12
MFCD00007829
KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
9731
CHEBI:28546
4-Fluoranilin
NC1=CC=C(F)C=C1
371-40-4
C6H6FN
111.12
MFCD00007829
KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
9731
CHEBI:28546
4-Fluoranilin
NC1=CC=C(F)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoroaniline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.9°C
Dichte 1.1570g/mL
Siedepunkt 187.0°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4NH2
Brechungsindex 1.5385 to 1.5405
Menge 25 mL
Beilstein 12, 597
Merck Index 15, 4200
Relative Dichte 1.157
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 33g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol,xylene alcohol,,carbon tetrachloride and diethyl ether
Formelmasse 111.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.