Learn More
4-Fluorophenylacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-135518
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
459-22-3
C8H6FN
135.14
MFCD00001917
JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetonitrile, 4-fluorobenzyl cyanide, p-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-fluoro, 4-fluorobenzylcyanide, 4-fluorobenzeneacetonitrile, p-fluorophenylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl acetonitrile, 4-fluorobenzylnitrile, acetonitrile, p-fluorophenyl
68016
2-(4-fluorphenyl)acetonitril
C1=CC(=CC=C1CC#N)F
459-22-3
C8H6FN
135.14
MFCD00001917
JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetonitrile, 4-fluorobenzyl cyanide, p-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-fluoro, 4-fluorobenzylcyanide, 4-fluorobenzeneacetonitrile, p-fluorophenylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl acetonitrile, 4-fluorobenzylnitrile, acetonitrile, p-fluorophenyl
68016
2-(4-fluorphenyl)acetonitril
C1=CC(=CC=C1CC#N)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylacetonitrile
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1260g/mL
Siedepunkt 119°C to 120°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 108°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2CN
Brechungsindex 1.4990 to 1.502
Menge 25 g
Relative Dichte 1.126
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene and dichloromethane
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.