Learn More
4-Hydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16413469
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16413469 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16413469 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYY0264
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzoic acid
CAS 99-96-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H6O3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 120 mg/mL (868.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation