Learn More
4-Hydroxybenzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
500 g
Beschreibung
4-Hydroxybenzonitrile is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used in cosmetic as an antiseptic and disinfectant. It is involved as a raw material for the preparation of bomoxynil and ioxynil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzonitril wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch in der Kosmetik als antiseptisches und Desinfektionsmittel verwendet. Es ist als Rohstoff an der Herstellung von Bomoxynil und Ioxynil beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-Hydroxybenzonitril wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch in der Kosmetik als antiseptisches und Desinfektionsmittel verwendet. Es ist als Rohstoff an der Herstellung von Bomoxynil und Ioxynil beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzonitrile |
Schmelzpunkt | 110°C to 114°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 386130 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 119.12 |
Reinheit (%) | ≥98% |