Learn More
4-Hydroxynonenal Mouse, anti-, Clone: 2C1D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen 4-Hydroxynonenal
Klon 2C1D10
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen ELISA
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18017025
Unterlagen ansehen
Proteintech
68538-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18088945
Unterlagen ansehen
Proteintech
68538-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 4-Hydroxynonenal antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with ptg of na 4-Hydroxynonenal. This antibody recognizes 4-hydroxynonenal antigen. The 4-Hydroxynonenal antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
4-Hydroxynonenal
1000 μg/mL
Liquid
4-HNE, 4-Hydroxy-2-nonenal, 4-Hydroxynonenal, C9H16O2, Cas. 75899-68-2
Primary
2C1D10
ELISA
Mouse
IgG2a
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.