Learn More
4-Hydroxytamoxifen, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) is an orally active, selective estrogen receptor modulator (SERM). 4-Hydroxytamoxifen ((Z)-4-Hydroxytamoxifen) induces CRISPR/Cas9 systems based on ER mediated nucleus translocation.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxytamoxifen |
| CAS | 68047-06-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H29NO2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (Z)-4-Hydroxytamoxifen trans-4-Hydroxytamoxifen (Z)-Afimoxifene |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (129.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 20 mg/mL (51.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)\C3=CC=C(O)C=C3.[(Z)] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 387.51 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.