Learn More
4-Isopropylphenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Isopropylphenyl isothiocyanate |
Dichte | 1.0300g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 95%+ |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2CHC6H4NCS |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 177.27 |
Reinheit (%) | 95% |