Learn More
4-Methoxy-2-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7046547
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
102-50-1
C8H11NO
137.182
MFCD00007735
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
m-cresidine, 2-methyl-4-methoxyaniline, 2-methyl-p-anisidine, 4-methoxy-o-toluidine, benzenamine, 4-methoxy-2-methyl, meta-cresidine, p-anisidine, 2-methyl, 6-amino-3-methoxytoluene, 2-methyl-4-methoxybenzenamine, 4-methoxy-2-methylbenzenamine
7610
CHEBI:82430
4-Methoxy-2-methylanilin
CC1=C(C=CC(=C1)OC)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
102-50-1
C8H11NO
137.182
MFCD00007735
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
m-cresidine, 2-methyl-4-methoxyaniline, 2-methyl-p-anisidine, 4-methoxy-o-toluidine, benzenamine, 4-methoxy-2-methyl, meta-cresidine, p-anisidine, 2-methyl, 6-amino-3-methoxytoluene, 2-methyl-4-methoxybenzenamine, 4-methoxy-2-methylbenzenamine
7610
CHEBI:82430
4-Methoxy-2-methylanilin
CC1=C(C=CC(=C1)OC)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-methylaniline
Schmelzpunkt 13°C to 14°C
Dichte 1.065
Siedepunkt 248°C to 249°C
Flammpunkt 124°C (255°F)
Brechungsindex 1.5685
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 774727
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%