Learn More
4'-Methoxyflavonol, MedChemExpress
Beschreibung
4'-Methoxyflavonol is a synthesized flavone/flavonol with 1, 2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayers.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Methoxyflavonol |
| CAS | 6889-78-7 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H12O4 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 6.4 mg/mL (23.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C1C=CC=C3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.26 |
| Formelmasse | 268.26 |
| Mehr anzeigen |