Learn More
4-Methoxynaphthalin-1-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Used in the preparation of α-aryl/pyridinyl ethanolamines as selective β3 adrenergic receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung von α-aryl/pyridinyl-Ethanolaminen als selektiver β3-adrenerger Rezeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird bei der Herstellung von α-aryl/pyridinyl-Ethanolaminen als selektiver β3-adrenerger Rezeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 243°C to 247°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2099800 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO and chloroform. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 202.21 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |