Learn More
4-(Methylamino)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-(Methylamino)benzoic acid important for the preparation of other pharmaceutical products, dyes, flavors, and preservatives. .For the preparation of medicines and other fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Methylamino)Benzoesäure, die für die Herstellung anderer pharmazeutischer Produkte, Farbstoffe, Aromen und Konservierungsstoffe wichtig ist. Für die Herstellung von Arzneimitteln und anderen Feinchemikalien.
Löslichkeit
Schwer löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-(Methylamino)Benzoesäure, die für die Herstellung anderer pharmazeutischer Produkte, Farbstoffe, Aromen und Konservierungsstoffe wichtig ist. Für die Herstellung von Arzneimitteln und anderen Feinchemikalien.
Löslichkeit
Schwer löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4- (Methylamino)benzoic acid |
Schmelzpunkt | 158°C to 160°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2082805 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble. Soluble in alcohol. |
Formelmasse | 151.17 |
Reinheit (%) | 97% |