Learn More
4-Methylanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779026
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
104-93-8
C8H10O
122.17
MFCD00008413
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
7731
1-Methoxy-4-methylbenzol
CC1=CC=C(C=C1)OC
104-93-8
C8H10O
122.17
MFCD00008413
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
7731
1-Methoxy-4-methylbenzol
CC1=CC=C(C=C1)OC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methylanisole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 174°C
Flammpunkt 53°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4OCH3
Brechungsindex 1.5100 to 1.513
Menge 5 g
Beilstein 06, 392
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alchol
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig