Learn More
4-Methylbenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Beschreibung
4-Methylbenzophenone is used as clear coatings for wood, plastic and metal, overprint varnish.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylbenzophenon wird als Klarlacke für Holz, Kunststoff und Metall, Überdrucklack verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-Methylbenzophenon wird als Klarlacke für Holz, Kunststoff und Metall, Überdrucklack verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methylbenzophenone |
Schmelzpunkt | 53°C to 57°C |
Siedepunkt | 326°C |
Flammpunkt | 143°C (289°F) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1909310 |
Merck Index | 14,7317 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 196.25 |
Reinheit (%) | 98% |