Learn More
4-Methylcatechol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4-Methylcatechol is used to synthesize antimicrobial, antioxidant. It also acts as effective inhibitor. It can be used to produce 4-bromo-5-methyl-pyrocatechol. It Increases Brain-Derived Neurotrophic Factor Content and mRNA Expression in Cultured Brain Cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylcatechol wird zur Synthese antimikrobieller, antioxidativer Substanzen verwendet. Es wirkt auch als wirksamer Inhibitor. Es kann zur Herstellung von 4-Bromo-5-Methyl-Pyrocatechol verwendet werden. Es erhöht den Gehalt an Wachstumsfaktor BDNF und die mRNA-Expression in kultivierten Gehirnzellen und im Rattenhirn in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, Äther und Alkohol.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
4-Methylcatechol wird zur Synthese antimikrobieller, antioxidativer Substanzen verwendet. Es wirkt auch als wirksamer Inhibitor. Es kann zur Herstellung von 4-Bromo-5-Methyl-Pyrocatechol verwendet werden. Es erhöht den Gehalt an Wachstumsfaktor BDNF und die mRNA-Expression in kultivierten Gehirnzellen und im Rattenhirn in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, Äther und Alkohol.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methylcatechol |
Schmelzpunkt | 67°C to 69°C |
Siedepunkt | 251°C |
Flammpunkt | 140°C (284°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 636512 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,acetone,ether,and alcohol. |
Formelmasse | 124.14 |
Reinheit (%) | 96% |