Learn More
4-(Methylsulfonyl)anilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15432009
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
5470-49-5
C7H9NO2S
171.21
MFCD00025353
XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonyl aniline, 4-methylsulphonyl aniline, 4-mesylaniline, 4-methanesulfonylaniline, p-methylsulfonyl aniline, benzeneamine, 4-methylsulfonyl, benzenamine, 4-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenamine, 4-methylsulphonylaniline
79617
CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
5470-49-5
C7H9NO2S
171.21
MFCD00025353
XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
4-methylsulfonyl aniline, 4-methylsulphonyl aniline, 4-mesylaniline, 4-methanesulfonylaniline, p-methylsulfonyl aniline, benzeneamine, 4-methylsulfonyl, benzenamine, 4-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenamine, 4-methylsulphonylaniline
79617
CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Eine Reihe von 4-(Methylsulfonyl)anilinderivaten wurden synthetisiert, um neue Verbindungen als potenzielle entzündungshemmende Mittel mit erwarteter Selektivität gegen COX2-Enzym zu erhalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)aniline
Schmelzpunkt 133°C to 138°C
Farbe Weiß
Dichte 1.44 g/mL
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2208425
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 4-methanesulfonylaniline
Formelmasse 171.21
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Kristallpulver