Learn More
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl phosphate
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 3368-04-5 |
| Löslichkeit | H2O : 20.83 mg/mL (81.32 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | 4-MUP∣ MUP |
| Inhalt und Lagerung | -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Menge | 50 mg |
| Molekulargewicht | 256.15 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 99.88% |
| Versandbedingung | Room temperature |