Learn More
4-n-Butoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023708
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4344-55-2
C10H15NO
165.236
MFCD00007866
UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
p-butoxyaniline, benzenamine, 4-butoxy, p-butyloxyaniline, 4-n-butoxyaniline, aniline, p-butoxy, p-aminophenol n-butyl ether, 4-butyloxybenzenamine, aminophenyl-n-butyl ether, 4-butyloxyaniline, 4-butyloxy aniline
20352
4-butoxyanilin
CCCCOC1=CC=C(C=C1)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4344-55-2
C10H15NO
165.236
MFCD00007866
UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
p-butoxyaniline, benzenamine, 4-butoxy, p-butyloxyaniline, 4-n-butoxyaniline, aniline, p-butoxy, p-aminophenol n-butyl ether, 4-butyloxybenzenamine, aminophenyl-n-butyl ether, 4-butyloxyaniline, 4-butyloxy aniline
20352
4-butoxyanilin
CCCCOC1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-n-Butoxyaniline
Dichte 0.992
Siedepunkt 84°C to 86°C (0.05 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2084421
Formelmasse 165.24
Reinheit (%) 97%