Learn More
4-Propylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-188195
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2438-05-3
C10H12O2
164.2
MFCD00013996
ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
2438-05-3
C10H12O2
164.2
MFCD00013996
ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
Chemischer Name oder Material 4-Propylbenzoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 140.0°C to 144.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2C6H4CO2H
Menge 1 g
Synonym 4-n-propylbenzoic acid, benzoic acid, 4-propyl, 4-propyl-benzoic acid, p-n-propyl benzoic acid, p-propylbenzoic acid, unii-3p1v85e45o, 4-propylbenzoicacid, p-propyl benzoic acid, 4-propylbenzolic acid, pubchem1348
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-propylbenzoesäure
PubChem CID 137601
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Nadeln oder kristallines Pulver