Learn More
4-(tert-butyl)benzol-1-Carbothioamid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700893
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
57774-77-3
C11H15NS
193.308
MFCD00052485
HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
2734817
4-tert-Butylbenzolcarbothioamid
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
57774-77-3
C11H15NS
193.308
MFCD00052485
HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
2734817
4-tert-Butylbenzolcarbothioamid
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Chemischer Name oder Material 4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H4CSNH2
Menge 1 g
Formelmasse 193.31
Reinheit (%) 95%